Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03038741_s1
          See other ANKRD63 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ankrd63
          Gene Name:
          ankyrin repeat domain 63
          Gene Aliases:
          Gm1337
          Chromosome Location:
          Chr.2: 118699103 - 118703963 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03038741_s1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ankrd63
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001081971.1 NP_001075440.1 1 1539 134

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Detect Genomic DNA Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P467675 AK087787.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P467675 NM_001081971.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P467675 AK087787.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P467675 NM_001081971.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 726028 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 121613 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 75557 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P467675 AK087787.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P467675 NM_001081971.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P467675 AK087787.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P467675 NM_001081971.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00472965 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P467675 AK087787.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P467675 NM_001081971.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P467675 AK087787.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P467675 NM_001081971.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21565622 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565632 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565630 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565588 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565606 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565578 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565614 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565604 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565618 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565589 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565629 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565645 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565627 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01642053 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565636 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01642018 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01243503 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565584 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565621 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01642019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565605 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565617 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565625 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565642 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01418826 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565650 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565595 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565602 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01642047 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565647 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01642054 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01642028 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01418818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565628 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01418837 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565597 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565580 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565637 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565608 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565575 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565576 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21565587 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10608707 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1443287_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10608707 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443287_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443287_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 383787_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 383787_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036835.mm.1 NM_001081971.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036835.mm.1 NM_001081971.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036835.mm.1 TC0200004417.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036837.mm.1 NM_001081971.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036837.mm.1 NM_001081971.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036837.mm.1 TC0200004417.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036836.mm.1 NM_001081971.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036836.mm.1 NM_001081971.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036836.mm.1 TC0200004417.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036838.mm.1 NM_001081971.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036838.mm.1 NM_001081971.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036838.mm.1 TC0200004417.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1443287_at - -
          Mouse Expression Set 430 1443287_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 135767_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 135767_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1443287_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1443287_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 474974 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1259163 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline