Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00445440_m1
          See other RPS6KB2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rps6kb2
          Gene Name:
          ribosomal protein S6 kinase, polypeptide 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 219406201 - 219412888 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00445440_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rps6kb2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001010962.2 NP_001010962.2 5 - 6 525 70
          GenBank mRNA BC089102.1 - 5 - 6 504 7305323 70
          DY315655.1 - 577 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100007059.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protein Kinase Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rps6kb2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          protein kinase B signaling
          positive regulation of translational initiation
          protein kinase activity
          ribosomal protein S6 kinase activity
          ATP binding
          peptide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P029631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836811 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P029631 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P029631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P029631 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727469 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727467 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727470 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727468 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727471 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727465 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727466 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727472 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10727464 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372852_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372852_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100056087.rn.1 TC0100007059.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727464 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA925009_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21639287 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370952 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52413 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline