Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00566700_m1
          See other IL1A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Il1a
          Gene Name:
          interleukin 1 alpha
          Gene Aliases:
          IL-1 alpha
          Chromosome Location:
          Chr.3: 121824712 - 121836122 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00566700_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Il1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017019.1 NP_058715.1 6 - 7 682 73
          GenBank mRNA AJ245642.1 - 6 - 7 646 73
          AJ245643.1 - 4 - 5 447 73
          D00403.1 - 6 - 7 682 73

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Chemokine Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Il1a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          interleukin superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fever generation
          response to hypoxia
          connective tissue replacement involved in inflammatory response wound healing
          acute inflammatory response
          inflammatory response
          immune response
          spermatogenesis
          heart development
          negative regulation of cell proliferation
          response to heat
          response to organic substance
          response to ozone
          response to organonitrogen compound
          response to gamma radiation
          positive regulation of vascular endothelial growth factor production
          positive regulation of steroid biosynthetic process
          response to organic cyclic compound
          cytokine-mediated signaling pathway
          keratinization
          positive regulation of prostaglandin secretion
          response to lipopolysaccharide
          positive regulation of interleukin-6 production
          positive regulation of stress-activated MAPK cascade
          response to L-ascorbic acid
          cellular response to heat
          ectopic germ cell programmed cell death
          wound healing
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process
          positive regulation of angiogenesis
          positive regulation of mitotic nuclear division
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of JNK cascade
          response to copper ion
          positive regulation of cytokine secretion
          positive regulation of cell division
          regulation of sensory perception of pain
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          positive regulation of neutrophil migration
          cytokine activity
          interleukin-1 receptor binding
          copper ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P294838 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P641004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 195463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106513 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P294838 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P641004 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P294838 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P641004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P641004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P294838 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P294838 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104796 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82376 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849838 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849840 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849836 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849834 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849839 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849835 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849837 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10849833 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371170_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371170_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368592_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368592_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368592_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368592_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371170_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371170_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368592_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368592_at - -
          Rat Expression Set 230 1371170_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1371170_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849833 - -
          Rat Genome U34 Set D00403_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D00403_at - -
          Rat Genome U34 Set E05489cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set E05489cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set D00403_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D00403_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21400717 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356880 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54689 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline