Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00568080_m1
          See other SLC1A2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc1a2
          Gene Name:
          solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 2
          Gene Aliases:
          Eaat2, Glt, Glt-1
          Chromosome Location:
          Chr.3: 92518679 - 92665731 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00568080_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc1a2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001035233.1 NP_001030310.1 1532 77
          NM_017215.2 NP_058911.2 1532 77
          GenBank mRNA AF297648.1 - 1444 77
          AF451299.1 - 904 77
          AF465909.1 - 1425 77
          AY044832.1 - 1421 77
          AY069978.1 - 723 77
          AY578981.1 - 2 - 3 175 77
          JN132400.1 - 1607 77
          U15098.1 - 1481 77
          X67857.1 - 1519 77

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter 3' Most Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc1a2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neurotransmitter transport
          nervous system development
          visual behavior
          response to light stimulus
          response to wounding
          multicellular organism aging
          L-glutamate transport
          telencephalon development
          adult behavior
          cellular response to extracellular stimulus
          multicellular organism growth
          response to drug
          response to amino acid
          positive regulation of glucose import
          L-glutamate import
          D-aspartate import
          L-glutamate transmembrane transport
          L-glutamate transmembrane transporter activity
          high-affinity glutamate transmembrane transporter activity
          glutamate:sodium symporter activity
          sodium:dicarboxylate symporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P031123 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P033800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92651 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P031123 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P033800 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P031123 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P033800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P033800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P031123 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P545654 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P226231 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700932728 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47043 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25317 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35395 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50770 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50482 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77620 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59325 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37528 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700932728 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838140 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838137 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838139 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838136 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838131 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838144 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838135 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838142 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838132 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838141 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838134 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838133 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838138 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10838130 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369694_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369693_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369693_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369694_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369694_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369693_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369694_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369693_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008678.rn.1 TC0300001275.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008679.rn.1 TC0300001275.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008677.rn.1 TC0300001275.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008682.rn.1 TC0300001275.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008675.rn.1 TC0300001275.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008676.rn.1 TC0300001275.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008662.rn.1 TC0300001275.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369693_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369694_at - -
          Rat Expression Set 230 1369693_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369694_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838130 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044517_g_at - -
          Rat Genome U34 Set U15098_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI638980_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044517_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044517_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044517_at - -
          Rat Genome U34 Set U15098_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21712703 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367947 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63007 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-fcf5f9d6d-9k2pj:80/100.66.79.197:80.
          git-commit: 856de8fa7eff2d55603d92afdf035972e45c3e8a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.51.0-2026.05.21-1.0