Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00570779_m1
          See other CYP2F4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyp2f4
          Gene Name:
          cytochrome P450, family 2, subfamily f, polypeptide 4
          Gene Aliases:
          CYP4502F4, Cyp2f1, Cyp2f2
          Chromosome Location:
          Chr.1: 83933974 - 83947804 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00570779_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyp2f4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019303.1 NP_062176.1 2 - 3 349 79
          XM_006228585.2 XP_006228647.1 3 - 4 457 79
          GenBank mRNA AF017393.1 - 2 - 3 349 79
          BC070939.1 - 3 - 4 393 7099393 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100001106.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection P450 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyp2f4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase oxygenase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to toxic substance
          naphthalene metabolic process
          trichloroethylene metabolic process
          epoxygenase P450 pathway
          exogenous drug catabolic process
          oxidation-reduction process
          monooxygenase activity
          iron ion binding
          arachidonic acid epoxygenase activity
          steroid hydroxylase activity
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
          oxygen binding
          heme binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P678870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162997 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P678870 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P678870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P678870 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P678870 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700303303 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700314677 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85073 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97990 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700314677 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700303303 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10705304 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368608_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368608_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368608_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368608_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008095.rn.1 TC0100001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008093.rn.1 TC0100001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008092.rn.1 TC0100001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008094.rn.1 TC0100001106.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368608_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368608_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705304 - -
          Rat Genome U34 Set AF017393_at - -
          Rat Genome U34 Set AF017393_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21416941 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371879 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60554 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline