Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00574161_m1
          See other SNX16 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Snx16
          Gene Name:
          sorting nexin 16
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 93518796 - 93541076 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00574161_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Snx16
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022289.3 NP_071625.2 4 - 5 892 118
          XM_006232135.2 XP_006232197.1 4 - 5 905 118
          GenBank mRNA AF068746.2 - 3 - 4 604 118
          AF305780.1 - 4 - 5 878 118
          BC061554.1 - 4 - 5 896 6890629 118

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200000770.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Snx16

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein targeting to lysosome
          endosome to lysosome transport
          early endosome to late endosome transport
          phosphatidylinositol binding
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57920 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12202 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12202 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12202 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700530407 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10191 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68961 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71622 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700530407 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814249 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814247 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814252 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814256 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814255 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814245 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814250 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814251 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814246 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814254 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814253 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10814244 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382643_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387510_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382643_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387510_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382643_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382643_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387510_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387510_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200004722.rn.1 TC0200000770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200004721.rn.1 TC0200000770.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387510_at - -
          Rat Expression Set 230 1387510_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382643_at - -
          Rat Expression Set 230 1382643_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814244 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI100828_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21363096 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370095 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66292 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline