Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00575887_m1
          See other NOLC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nolc1
          Gene Name:
          nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1
          Gene Aliases:
          Nopp140
          Chromosome Location:
          Chr.1: 265829057 - 265839819 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00575887_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nolc1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022869.1 NP_074060.1 1 - 2 174 68
          XM_006231560.2 XP_006231622.1 1 - 2 225 68
          GenBank mRNA BC126088.1 - 1 - 2 139 68
          M94287.1 - 1 - 2 174 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100003725.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nolc1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to osmotic stress
          nucleolus organization
          positive regulation of cell proliferation
          box H/ACA snoRNA metabolic process
          regulation of protein import into nucleus
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          ATP binding
          GTP binding
          transcription factor binding
          nuclear localization sequence binding
          protein domain specific binding
          box C/D snoRNA binding
          box H/ACA snoRNA binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12332 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P160313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73157 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P160313 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12332 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12332 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P160313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P160313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12332 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P209911 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P397763 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12332 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700277174 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700597549 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45559 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700597549 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700277174 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715730 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715727 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715725 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715735 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715737 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715723 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715722 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715739 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715736 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715738 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715726 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715734 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715724 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715729 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715733 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715728 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715731 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715740 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10715721 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368032_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368031_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368032_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368033_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382893_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368033_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382893_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368031_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382893_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368031_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368032_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368033_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382893_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368033_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368032_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368031_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030322.rn.1 TC0100003725.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030323.rn.1 TC0100003725.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030326.rn.1 TC0100003725.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030320.rn.1 TC0100003725.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368031_at - -
          Rat Expression Set 230 1368033_at - -
          Rat Expression Set 230 1368031_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368032_at - -
          Rat Expression Set 230 1368032_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368033_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382893_at - -
          Rat Expression Set 230 1382893_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715721 - -
          Rat Genome U34 Set M94287_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA859299_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA998882_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235871_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22318685 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354185 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67633 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline