Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00575908_m1
          See other F2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          F2
          Gene Name:
          coagulation factor II
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 80529468 - 80542993 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00575908_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: F2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022924.2 NP_075213.2 12 - 13 1654 63
          GenBank mRNA DW391550.1 - 2 - 3 63
          FQ209979.1 - 2 - 3 327 63
          M81397.1 - 3 - 4 493 63
          X52835.1 - 12 - 13 1719 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300003663.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Apoptosis Protease Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene F2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease serine protease protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of protein phosphorylation
          proteolysis
          acute-phase response
          cell surface receptor signaling pathway
          blood coagulation
          positive regulation of cell proliferation
          regulation of cell shape
          response to wounding
          regulation of gene expression
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          response to inactivity
          platelet activation
          positive regulation of blood coagulation
          positive regulation of cell growth
          positive regulation of collagen biosynthetic process
          wound healing
          fibrinolysis
          negative regulation of proteolysis
          negative regulation of astrocyte differentiation
          positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          regulation of cytosolic calcium ion concentration
          cellular response to mechanical stimulus
          positive regulation of phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          serine-type endopeptidase activity
          receptor binding
          calcium ion binding
          peptidase activity
          thrombospondin receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P208138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31792 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P208138 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P208138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P208138 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P208138 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97699 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847388 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847392 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847389 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847397 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847399 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847400 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847398 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847401 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847393 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847395 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847394 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847396 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847391 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847390 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10847387 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368442_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368442_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368442_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368442_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300027802.rn.1 TC0300003663.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368442_at - -
          Rat Expression Set 230 1368442_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847387 - -
          Rat Genome U34 Set M81397_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20875910 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357109 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_47713 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0