Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00576818_m1
          See other GOLPH3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Golph3
          Gene Name:
          golgi phosphoprotein 3 (coat-protein)
          Gene Aliases:
          Gmx33
          Chromosome Location:
          Chr.2: 62360754 - 62388773 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00576818_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Golph3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_023977.2 NP_076467.2 3 - 4 583 129
          GenBank mRNA AF311954.1 - 3 - 4 474 129
          BC092568.1 - 3 - 4 583 7307277 129

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200000589.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Golph3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          Golgi organization
          cell proliferation
          glycoprotein biosynthetic process
          protein secretion
          gene expression
          regulation of mitochondrion organization
          cell migration
          lamellipodium assembly
          positive regulation of TOR signaling
          Golgi to plasma membrane protein transport
          protein retention in Golgi apparatus
          Golgi vesicle budding
          positive regulation of protein secretion
          leukocyte tethering or rolling
          cell adhesion molecule production
          enzyme binding
          phosphatidylinositol-4-phosphate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P013333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 389 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P013333 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P013333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P013333 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12378 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78768 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87875 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58744 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700303274 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813777 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813776 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10822005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10813771 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369571_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369571_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369571_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369571_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200003750.rn.1 TC0200000589.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200003751.rn.1 TC0200000589.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200003749.rn.1 TC0200000589.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369571_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369571_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813771 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21424133 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650851 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52317 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0