Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00578763_m1
          See other ANPEP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Anpep
          Gene Name:
          alanyl (membrane) aminopeptidase
          Gene Aliases:
          AP-M, AP-N, Apm, Apn, KZP, Lap1, rAPN
          Chromosome Location:
          Chr.1: 141561364 - 141604249 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00578763_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Anpep
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031012.1 NP_112274.1 14 - 15 2173 130
          XM_006229407.2 XP_006229469.1 15 - 16 2593 130
          XM_006229408.2 XP_006229470.1 15 - 16 2614 130
          XM_006229409.1 XP_006229471.1 15 - 16 2650 130
          GenBank mRNA M25073.1 - 14 - 15 2173 130
          M26710.1 - 14 - 15 2220 130
          Y18765.1 - 14 - 15 1563 130

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100005853.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protease Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Anpep

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          angiogenesis
          proteolysis
          cellular aromatic compound metabolic process
          cell differentiation
          negative regulation of renal sodium excretion
          aminopeptidase activity
          metallopeptidase activity
          zinc ion binding
          peptide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P500013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159240 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P500013 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P500013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P500013 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P500013 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P367716 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63050 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26817 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53291 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722999 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723008 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723003 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723001 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723009 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723002 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723012 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723010 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723011 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722996 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722998 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722995 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723004 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722997 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723000 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10722992 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386938_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386938_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386938_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386938_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100046606.rn.1 TC0100005853.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1386938_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386938_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722992 - -
          Rat Genome U34 Set AF039890mRNA_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AF039891_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M25073_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20813574 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365396 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51404 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline