Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00579440_m1
          See other RALA GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rala
          Gene Name:
          v-ral simian leukemia viral oncogene homolog A (ras related)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 49676082 - 49729133 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00579440_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rala
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031093.2 NP_112355.1 2 - 3 355 86
          XM_006253993.2 XP_006254055.1 3 - 4 559 86
          XM_008771763.1 XP_008769985.1 3 - 4 373 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700000737.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rala

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          small GTPase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          exocytosis
          Ras protein signal transduction
          metabolic process
          regulation of exocytosis
          actin cytoskeleton reorganization
          positive regulation of filopodium assembly
          membrane raft localization
          GTPase activity
          GTP binding
          myosin binding
          GDP binding
          ubiquitin protein ligase binding
          Edg-2 lysophosphatidic acid receptor binding
          ATPase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P116449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157364 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P116449 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P116449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P116449 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P116449 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18738 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13679 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104623 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795426 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795424 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795425 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795423 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10795422 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368405_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368405_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368405_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368405_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700004975.rn.1 TC1700000737.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700004980.rn.1 TC1700000737.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700004978.rn.1 TC1700000737.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700004979.rn.1 TC1700000737.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700004974.rn.1 TC1700000737.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700004977.rn.1 TC1700000737.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368405_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368405_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795422 - -
          Rat Genome U34 Set L19698_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20712111 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365417 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51956 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline