Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00581867_m1
          See other DIO2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dio2
          Gene Name:
          deiodinase, iodothyronine, type II
          Gene Aliases:
          5DII, DIOII
          Chromosome Location:
          Chr.6: 114479638 - 114489443 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00581867_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dio2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031720.3 NP_113908.3 1 - 2 782 71
          GenBank mRNA U53505.1 - 1 - 2 782 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002937.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dio2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          thyroid hormone generation
          response to cold
          response to lipopolysaccharide
          thyroid hormone metabolic process
          thyroid hormone catabolic process
          hormone biosynthetic process
          oxidation-reduction process
          thyroxine 5'-deiodinase activity
          ubiquitin protein ligase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P155270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4183 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P155270 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P155270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P155270 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P367698 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P557168 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P130454 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36545 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891403 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891404 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10891402 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369778_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369778_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387103_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387103_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369778_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387103_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369778_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387103_s_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600020785.rn.1 TC0600002937.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600020786.rn.1 TC0600002937.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369778_at - -
          Rat Expression Set 230 1369778_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387103_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1387103_s_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891402 - -
          Rat Genome U34 Set U53505_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356966 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66928 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline