Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00590848_m1
          See other PALM GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Palm
          Gene Name:
          paralemmin
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 12708024 - 12721055 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00590848_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Palm
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_130829.1 NP_570842.1 493 61
          GenBank mRNA AB058889.1 - 493 61
          BC072525.1 - 534 7097177 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700002196.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Palm

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cytoskeleton organization
          negative regulation of adenylate cyclase activity
          protein localization
          regulation of cell shape
          negative regulation of cAMP biosynthetic process
          positive regulation of filopodium assembly
          synapse maturation
          negative regulation of dopamine receptor signaling pathway
          positive regulation of dendritic spine development
          cellular response to electrical stimulus
          protein targeting to plasma membrane
          D3 dopamine receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P131965 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P139730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1655 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P139730 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P131965 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P131965 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P139730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P139730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P131965 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P139730 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40521 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22473 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74622 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900779 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900780 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900778 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900777 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900776 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900781 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10900772 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367649_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367649_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367649_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367649_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700017559.rn.1 TC0700002196.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700017558.rn.1 TC0700002196.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367649_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367649_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900772 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI058672_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21196188 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357556 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59599 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline