Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00595332_m1
          See other SLC15A4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc15a4
          Gene Name:
          solute carrier family 15 (oligopeptide transporter), member 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 32753824 - 32773277 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00595332_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc15a4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_144758.1 NP_653359.1 2 - 3 858 145
          GenBank mRNA AB000280.1 - 2 - 3 858 145
          BC087709.1 - 2 - 3 857 7315369 145

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000551.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc15a4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          oligopeptide transport
          protein transport
          histidine transport
          L-histidine transmembrane transport
          L-histidine transmembrane transporter activity
          symporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P589201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16309 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P589201 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P589201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P589201 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P589201 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P111959 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6845 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36295 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758095 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758097 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758096 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10758094 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370440_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370440_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370440_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370440_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004685.rn.1 TC1200000551.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004684.rn.1 TC1200000551.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370440_at - -
          Rat Expression Set 230 1370440_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758094 - -
          Rat Genome U34 Set AB000280_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21152271 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363604 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57545 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline