Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00671521_m1
          See other WNK1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wnk1
          Gene Name:
          WNK lysine deficient protein kinase 1
          Gene Aliases:
          Hsn2, Prkwnk1
          Chromosome Location:
          Chr.4: 152452539 - 152578469 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00671521_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wnk1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001002823.2 NP_001002823.2 25 - 26 7366 63
          NM_001199095.1 NP_001186024.1 25 - 26 7339 63
          NM_053794.2 NP_446246.2 23 - 24 5842 63
          XM_008763201.1 XP_008761423.1 25 - 26 6655 63
          XM_008763202.1 XP_008761424.1 25 - 26 6652 63
          XM_008763203.1 XP_008761425.1 25 - 26 6655 63
          XM_008763204.1 XP_008761426.1 24 - 25 6571 63
          XM_008763205.1 XP_008761427.1 25 - 26 6655 63
          XM_008763206.1 XP_008761428.1 25 - 26 6655 63
          XM_008763207.1 XP_008761429.1 25 - 26 6655 63
          XM_008763208.1 XP_008761430.1 23 - 24 6487 63
          XM_008763209.1 XP_008761431.1 24 - 25 6370 63
          XM_008763210.1 XP_008761432.1 24 - 25 6193 63
          XM_008763211.1 XP_008761433.1 24 - 25 6193 63
          XM_008763212.1 XP_008761434.1 23 - 24 6109 63
          XM_008763213.1 XP_008761435.1 23 - 24 5908 63
          XM_008763214.1 XP_008761436.1 22 - 23 5809 63
          XM_008763215.1 XP_008761437.1 26 - 27 7894 63
          GenBank mRNA AF227741.1 - 23 - 24 5842 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003649.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protein Kinase 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Wnk1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of systemic arterial blood pressure
          protein phosphorylation
          ion transport
          negative regulation of phosphatase activity
          negative regulation of kinase activity
          intracellular signal transduction
          protein autophosphorylation
          regulation of cellular process
          negative regulation of protein serine/threonine kinase activity
          negative regulation of pancreatic juice secretion
          magnesium ion binding
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          chloride channel inhibitor activity
          potassium channel inhibitor activity
          protein kinase binding
          phosphatase binding
          protein serine/threonine kinase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P217590 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P034060 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P086809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137314 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P034060 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P217590 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P034060 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P217590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P034060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P217590 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P276080 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P303651 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P217590 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702163450 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700608119 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57727 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17650 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11824 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12826 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99086 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69512 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20654 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102099 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102359 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30343 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71232 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65408 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702163450 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700608119 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865146 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865144 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865151 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865131 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865134 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865153 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865139 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865130 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865132 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865135 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865150 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865143 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865141 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865136 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865138 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865142 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865140 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865145 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865133 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865137 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10865163 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10865129 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372791_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387072_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368140_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396919_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368140_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375300_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375300_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396919_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372791_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387072_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368140_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372791_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387072_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1396919_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1396919_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387072_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368140_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372791_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400025662.rn.1 TC0400003649.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400025663.rn.1 TC0400003649.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372791_at - -
          Rat Expression Set 230 1375300_at - -
          Rat Expression Set 230 1368140_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387072_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375300_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387072_at - -
          Rat Expression Set 230 1368140_at - -
          Rat Expression Set 230 1372791_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1396919_at - -
          Rat Expression Set 230 1396919_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865129 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865163 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA899126_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI011345_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA850127_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI227938_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235878_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22347141 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369829 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362890 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56727 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59758 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline