Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00693049_m1
          See other RBBP9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rbbp9
          Gene Name:
          retinoblastoma binding protein 9
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 138701579 - 138708332 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00693049_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rbbp9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019219.2 NP_062092.2 1 - 2 119 92
          GenBank mRNA AF025819.2 - 1 - 2 119 92
          BC101915.1 - 1 - 2 163 7935765 92

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300004329.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rbbp9

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          regulation of cell proliferation
          protein binding
          hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P107184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164476 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P107184 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P107184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P107184 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P107184 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701622489 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96612 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701622489 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850431 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850430 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850429 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850433 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850428 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850432 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850434 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10850427 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394033_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394033_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387575_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387575_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387575_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394033_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387575_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394033_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300033509.rn.1 TC0300004329.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300033510.rn.1 TC0300004329.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300033512.rn.1 TC0300004329.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300033511.rn.1 TC0300004329.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387575_at - -
          Rat Expression Set 230 1387575_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394033_at - -
          Rat Expression Set 230 1394033_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850427 - -
          Rat Genome U34 Set AF025819_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21926595 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373298 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68953 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline