Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01207874_m1
          See other TMEM65 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem65
          Gene Name:
          transmembrane protein 65
          Gene Aliases:
          RGD1563224
          Chromosome Location:
          Chr.7: 98668589 - 98709613 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01207874_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem65
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100995.1 NP_001094465.1 7 - 8 953 54
          GenBank mRNA BC129127.1 - 7 - 8 953 7190631 54
          FQ224194.1 - 7 - 8 991 54

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003190.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P686854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169212 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P686854 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P686854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P686854 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P686854 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P307883 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3357 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903929 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903930 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903931 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903927 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903928 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903926 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10903925 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389883_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389883_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389883_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389883_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700024380.rn.1 TC0700003190.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700024381.rn.1 TC0700003190.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389883_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389883_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903925 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA946036_at - -
          Rat Genome U34 Set AA799325_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040238 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline