Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01425270_m1
          See other MRPL19 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mrpl19
          Gene Name:
          mitochondrial ribosomal protein L19
          Gene Aliases:
          MRP-L15, Rpml15
          Chromosome Location:
          Chr.4: 112703041 - 112707270 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01425270_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mrpl19
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001029898.1 NP_001025069.1 3 - 4 477 82
          GenBank mRNA FQ235078.1 - 3 - 4 495 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003148.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Endogenous Controls Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Endogenous Controls 1700 Inventoried Rat_Endogenous_Controls Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mrpl19

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          structural constituent of ribosome

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77784 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11259 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11259 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11259 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34682 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863422 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863425 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863424 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863421 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863423 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10863420 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373477_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373477_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373477_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373477_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400022239.rn.1 TC0400003148.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400022238.rn.1 TC0400003148.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373477_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373477_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863420 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22300035 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373380 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline