Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01427943_m1
          See other LRRTM3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lrrtm3
          Gene Name:
          leucine rich repeat transmembrane neuronal 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 25988633 - 26163656 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01427943_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lrrtm3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106387.1 NP_001099857.1 2 - 3 2083 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000601.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          positive regulation of beta-amyloid formation

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P236600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1230 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P236600 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P236600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P236600 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P236600 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84028 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24837 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92030 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64130 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2884 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832918 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832919 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10832917 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000005291.rn.1 TC2000000601.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832917 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21980295 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353367 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline