Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01435163_m1
          See other BPHL GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bphl
          Gene Name:
          biphenyl hydrolase-like (serine hydrolase)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 31498877 - 31535172 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01435163_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bphl
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001037206.1 NP_001032283.1 6 - 7 794 79
          GenBank mRNA BC105908.1 - 6 - 7 794 7388526 79
          FQ215116.1 - 6 - 7 804 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001650.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bphl

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydrolase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P459431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 23742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133285 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P459431 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P459431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P459431 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P459431 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70362 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56417 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77551 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42855 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798104 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798107 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798106 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10798100 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388617_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388617_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388617_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388617_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700011424.rn.1 TC1700001650.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700011425.rn.1 TC1700001650.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388617_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388617_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798100 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235739_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21435988 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365599 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline