Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01440158_s1
          See other ZFP292 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp292
          Gene Name:
          zinc finger protein 292
          Gene Aliases:
          Zn-15, Znf292
          Chromosome Location:
          Chr.5: 50282084 - 50362344 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01440158_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp292
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008879.2 NP_001008879.2 8 7966 142
          GenBank mRNA L23077.1 - 1 6360 142

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp292

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P975731 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1049872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 212955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142082 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1049872 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P975731 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P975731 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1049872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1049872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P975731 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1049872 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702456208 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700537250 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45405 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71553 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50744 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16459 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80892 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700537250 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702456208 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10875939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10875941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10875936 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390945_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385050_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390945_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376917_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385050_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399119_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399119_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375827_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381902_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376917_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381902_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375827_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390945_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376917_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385050_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1399119_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376917_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390945_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385050_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1399119_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500018518.rn.1 TC0500002499.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500018522.rn.1 TC0500002499.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500018523.rn.1 TC0500002499.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500018517.rn.1 TC0500002499.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500018524.rn.1 TC0500002499.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500018519.rn.1 TC0500002499.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500018527.rn.1 TC0500002499.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500018516.rn.1 TC0500002499.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500018525.rn.1 TC0500002499.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1385050_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375827_at - -
          Rat Expression Set 230 1376917_at - -
          Rat Expression Set 230 1385050_at - -
          Rat Expression Set 230 1399119_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1399119_at - -
          Rat Expression Set 230 1376917_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375827_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390945_at - -
          Rat Expression Set 230 1390945_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381902_at - -
          Rat Expression Set 230 1381902_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875939 - -
          Rat Genome U34 Set L23077_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI059013_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI073118_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20810875 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363257 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59515 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline