Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
360° CDMO- und CRO-Services
CDMO-Services
CRO-Services
Kundenspezifische Services
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Für wen wir arbeiten
Biotechnologie
Biopharma
CDMO
Labordiagnostik
Angewandte Wissenschaften und Industrie
Sonderaktionen
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Auftragsstatus
Eilbestellung
Aktionen
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn01451278_m1
See other HMX3 GE Assays ›
Gene Symbol:
Hmx3
Gene Name:
H6 family homeobox 3
Gene Aliases:
RGD1559927
Chromosome Location:
Chr.1: 203509731 - 203511695 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn01451278_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
435.00
Your Price
Online offer:
408.65
408.65
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Hmx3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_001106302.1
NP_001099772.1
1 - 2
405
118
Back To Top
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002735.rn.1
Set Membership:
Amplicon length greater than or equal to 101
3' Most
Recommended Assay
Rattus norvegicus
1700
Probe spans exons
Panther Classification:
Molecular Function -
homeodomain transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
regulation of transcription, DNA-templated
brain development
embryo implantation
inner ear morphogenesis
neuromuscular process controlling balance
maternal process involved in female pregnancy
RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
sequence-specific DNA binding
MicroArray Probes:
Agilent
Affymetrix
ABI
Illumina
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2
A_64_P052947
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M
118830
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_64_P052947
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_64_P052947
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray
A_64_P052947
-
-
SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A
A_44_P297420
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10711681
-
-
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10711682
-
-
Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array
10711676
-
-
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0100021594.rn.1
TC0100002735.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0100021595.rn.1
TC0100002735.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10711676
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
ABI Rat Genome Survey Microarray
21483816
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip
ILMN_1364061
-
-
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline