Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01453247_m1
          See other TNIP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tnip2
          Gene Name:
          TNFAIP3 interacting protein 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 81487665 - 81505018 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01453247_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tnip2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024771.1 NP_001019942.1 4 - 5 1325 98
          XM_006251255.2 XP_006251317.1 5 - 6 1479 98
          GenBank mRNA BC085912.1 - 4 - 5 1256 98
          BC097956.1 - 4 - 5 1325 7461734 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400000824.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tnip2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          CD40 signaling pathway
          toll-like receptor 2 signaling pathway
          toll-like receptor 3 signaling pathway
          toll-like receptor 9 signaling pathway
          positive regulation of macrophage activation
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein stabilization
          positive regulation of B cell activation
          interleukin-1-mediated signaling pathway
          cellular response to lipopolysaccharide
          negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          protein kinase binding
          polyubiquitin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1047158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5247 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1047158 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1047158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1047158 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P309215 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1047158 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64072 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97501 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773500 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773501 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773502 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773498 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773497 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773503 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10773496 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383655_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383655_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383655_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383655_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400005734.rn.1 TC1400000824.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400005732.rn.1 TC1400000824.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400005733.rn.1 TC1400000824.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1383655_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383655_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773496 - -
          Rat Genome U34 Set AA012785_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22074835 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356689 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0