Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01454483_m1
          See other ATL3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atl3
          Gene Name:
          atlastin GTPase 3
          Gene Aliases:
          RGD1309871
          Chromosome Location:
          Chr.1: 222746023 - 222788376 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01454483_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Atl3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001044241.1 NP_001037706.1 12 - 13 1795 64
          XM_006230812.2 XP_006230874.1 12 - 13 1986 64
          GenBank mRNA DQ450893.1 - 12 - 13 1795 64
          FQ221502.1 - 12 - 13 1609 64
          FQ230464.1 - 12 - 13 1863 64
          FQ230893.1 - 12 - 13 1863 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100003133.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          heterotrimeric G-protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ER to Golgi vesicle-mediated transport
          endoplasmic reticulum organization
          Golgi organization
          metabolic process
          protein homooligomerization
          GTPase activity
          GTP binding
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1033595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148414 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1033595 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1033595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1033595 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1033595 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37491 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70005 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713523 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713527 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713531 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713532 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713526 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713524 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713521 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713525 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10713520 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384797_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384797_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384797_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384797_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100025646.rn.1 TC0100003133.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1384797_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384797_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713520 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline