Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01460905_m1
          See other JADE2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Jade2
          Gene Name:
          jade family PHD finger 2
          Gene Aliases:
          Phf15
          Chromosome Location:
          Chr.10: 37269132 - 37316502 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01460905_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Jade2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106998.1 NP_001100468.1 3 - 4 244 62
          XM_006246254.2 XP_006246316.2 3 - 4 1103 62
          XM_006246257.2 XP_006246319.1 3 - 4 561 62
          XM_006246258.2 XP_006246320.1 3 - 4 262 62
          XM_006246259.2 XP_006246321.1 3 - 4 916 62
          XM_006246260.2 XP_006246322.1 3 - 4 610 62
          XM_008767682.1 XP_008765904.1 2 - 3 3822 62
          GenBank mRNA BC168752.1 - 3 - 4 437 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000002756.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor zinc finger transcription factor gene-specific transcriptional regulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          histone H3 acetylation
          histone H4-K5 acetylation
          histone H4-K8 acetylation
          histone H4-K12 acetylation
          histone H4-K16 acetylation
          SMAD protein signal transduction
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P151874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106545 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P151874 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P151874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P151874 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P472304 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4365 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742540 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742541 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742538 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742545 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742543 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742544 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742539 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10742533 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000024270.rn.1 TC1000002756.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000024266.rn.1 TC1000002756.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000024267.rn.1 TC1000002756.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000024265.rn.1 TC1000002756.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742533 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22136467 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364213 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline