Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01461206_g1
          See other SLFN13 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slfn13
          Gene Name:
          schlafen family member 13
          Gene Aliases:
          Slfn8
          Chromosome Location:
          Chr.10: 70326157 - 70343023 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01461206_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slfn13
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013970.1 NP_001013992.1 4 - 5 2068 114
          XM_006246998.2 XP_006247060.1 3 - 4 2652 114
          XM_006246999.2 XP_006247061.1 4 - 5 2511 114
          XM_006247000.2 XP_006247062.1 4 - 5 2266 114
          XM_008768026.1 XP_008766248.1 4 - 5 2939 114
          XM_008768027.1 XP_008766249.1 5 - 6 3367 114
          XM_008768028.1 XP_008766250.1 4 - 5 3164 114
          XM_008768029.1 XP_008766251.1 4 - 5 2334 114
          XM_008768030.1 XP_008766252.1 6 - 7 3049 114
          XM_008768031.1 XP_008766253.1 5 - 6 2939 114
          XM_008768032.1 XP_008766254.1 4 - 5 2736 114
          GenBank mRNA BC085777.1 - 4 - 5 2068 7106041 114

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003417.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slfn13

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P373236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 141558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95679 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P373236 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P373236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P373236 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P373236 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102153 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69725 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745601 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745599 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745596 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745600 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745598 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745597 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745602 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745603 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10745595 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379957_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379957_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379957_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379957_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000030464.rn.1 TC1000003417.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000030459.rn.1 TC1000003417.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000030461.rn.1 TC1000003417.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000030463.rn.1 TC1000003417.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000030465.rn.1 TC1000003417.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000030460.rn.1 TC1000003417.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000030467.rn.1 TC1000003417.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000030462.rn.1 TC1000003417.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1379957_at - -
          Rat Expression Set 230 1379957_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745595 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21118311 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354284 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline