Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01463799_m1
          See other NUP85 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nup85
          Gene Name:
          nucleoporin 85
          Gene Aliases:
          Pcnt1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 104118999 - 104137258 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01463799_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nup85
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025401.1 NP_001020572.1 7 - 8 623 72
          GenBank mRNA BC098031.1 - 7 - 8 623 7456325 72

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nup85

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          structural protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          chemotaxis
          protein transport
          lamellipodium assembly
          macrophage chemotaxis
          mRNA transport

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P021561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168853 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P021561 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P021561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P021561 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1002582 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14677 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31565 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6671 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739577 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739580 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739574 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739570 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739576 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739575 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739582 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739584 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739578 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739579 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739569 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739573 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739572 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739583 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739581 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739585 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739571 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10739568 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390650_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390650_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390650_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390650_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000017375.rn.1 TC1000001931.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000017373.rn.1 TC1000001931.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390650_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390650_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739568 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21095346 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21895850 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364997 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline