Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01467901_m1
          See other IRG1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Irg1
          Gene Name:
          immunoresponsive gene 1
          Gene Aliases:
          RGD1563454
          Chromosome Location:
          Chr.15: 93612968 - 93622185 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01467901_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Irg1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107282.1 NP_001100752.1 4 - 5 573 57
          XM_006252440.2 XP_006252502.1 2 - 3 409 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001060.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydratase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of antimicrobial humoral response
          defense response
          embryo implantation
          metabolic process
          propionate catabolic process
          negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          negative regulation of type I interferon production
          response to lipopolysaccharide
          negative regulation of toll-like receptor 2 signaling pathway
          negative regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway
          cellular response to interferon-beta
          negative regulation of innate immune response
          negative regulation of inflammatory response
          cellular response to molecule of bacterial origin
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to interferon-gamma
          cellular response to interleukin-1
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to progesterone stimulus
          tolerance induction to lipopolysaccharide
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          2-methylcitrate dehydratase activity
          aconitate decarboxylase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P028190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34914 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P028190 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P028190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P028190 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P433668 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781880 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781879 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781878 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781881 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10781877 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500006983.rn.1 TC1500001060.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781877 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21789827 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1649811 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline