Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01476039_m1
          See other TULP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tulp2
          Gene Name:
          tubby-like protein 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 101474334 - 101511410 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01476039_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tulp2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012168.1 NP_001012168.1 8 - 9 1248 68
          XM_006229103.2 XP_006229165.1 11 - 12 1444 68
          XM_006229105.2 XP_006229167.1 11 - 12 1422 68
          XM_006229106.2 XP_006229168.1 11 - 12 1451 68
          XM_006229107.2 XP_006229169.1 8 - 9 1148 68
          XM_008759398.1 XP_008757620.1 8 - 9 1546 68
          GenBank mRNA BC084696.1 - 8 - 9 1248 7115051 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100001497.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tulp2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function
          protein complex binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P992367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31224 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P992367 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P992367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P992367 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P992367 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16052 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69353 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15914 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104962 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706846 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706847 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706849 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706843 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706848 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706851 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706839 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706850 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706845 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706844 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10706838 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385623_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385623_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385623_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385623_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100011853.rn.1 TC0100001497.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100011850.rn.1 TC0100001497.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100011852.rn.1 TC0100001497.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1385623_at - -
          Rat Expression Set 230 1385623_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706838 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21558688 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376044 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376854 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-mtqfw:80/100.66.79.68:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0