Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01480648_m1
          See other RILPL2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rilpl2
          Gene Name:
          Rab interacting lysosomal protein-like 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 37544918 - 37556453 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01480648_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rilpl2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001004205.1 NP_001004205.1 2 - 3 728 92
          GenBank mRNA BC079132.1 - 2 - 3 728 7127390 92

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000592.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rilpl2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          epithelial cell morphogenesis
          intracellular protein transport
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P184650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37069 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P184650 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P184650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P184650 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P184650 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758218 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758215 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758213 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758216 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758217 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758214 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10758212 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389729_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389729_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389729_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389729_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200005035.rn.1 TC1200000592.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389729_at - -
          Rat Expression Set 230 1389729_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758212 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA891716_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20797798 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360115 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61934 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline