Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01489153_m1
          See other LRP10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lrp10
          Gene Name:
          low-density lipoprotein receptor-related protein 10
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 33108671 - 33114831 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01489153_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lrp10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001037777.1 NP_001032866.1 3 - 4 615 55
          GenBank mRNA BC100651.1 - 3 - 4 615 7932904 55

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500000465.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protease Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lrp10

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          apolipoprotein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid metabolic process
          lipid transport
          receptor-mediated endocytosis
          inner ear development
          low-density lipoprotein receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P062343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150120 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P062343 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P062343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P062343 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P368008 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23059 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780219 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780221 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780222 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780220 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10780218 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386878_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386878_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386878_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386878_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500002932.rn.1 TC1500000465.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1386878_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386878_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780218 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI104234_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20720479 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362070 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline