Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01489969_m1
          See other TNPO1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tnpo1
          Gene Name:
          transportin 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 29056219 - 29126884 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01489969_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tnpo1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100692.1 NP_001094162.1 22 - 23 2577 85
          XM_006231839.2 XP_006231901.1 23 - 24 3168 85
          XM_006231840.2 XP_006231902.1 23 - 24 2892 85
          XM_008760668.1 XP_008758890.1 23 - 24 3180 85
          GenBank mRNA BC090323.1 - 20 - 21 2257 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002709.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intracellular protein transport
          Ran GTPase binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P357879 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P357879 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P349356 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32240 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67845 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820801 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820798 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820812 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820815 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820797 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820799 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820800 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820814 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820813 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10820795 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381364_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381364_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394440_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394440_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381364_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394440_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394440_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381364_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200018982.rn.1 TC0200002709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200018983.rn.1 TC0200002709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200018985.rn.1 TC0200002709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200018989.rn.1 TC0200002709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200018981.rn.1 TC0200002709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200018984.rn.1 TC0200002709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200018990.rn.1 TC0200002709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200018979.rn.1 TC0200002709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200018986.rn.1 TC0200002709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200018987.rn.1 TC0200002709.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1394440_at - -
          Rat Expression Set 230 1394440_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381364_at - -
          Rat Expression Set 230 1381364_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820795 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22405366 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355649 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62392 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline