Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01503690_m1
          See other RAB3IP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rab3ip
          Gene Name:
          RAB3A interacting protein
          Gene Aliases:
          RABIN3
          Chromosome Location:
          Chr.7: 59927486 - 59971516 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01503690_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rab3ip
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017313.3 NP_059009.2 9 - 10 1330 86
          XM_006241357.2 XP_006241419.1 10 - 11 1499 86
          XM_006241358.2 XP_006241420.1 10 - 11 1504 86
          XM_006241359.2 XP_006241421.1 10 - 11 2508 86
          XM_006241360.2 XP_006241422.1 10 - 11 1494 86
          XM_008765382.1 XP_008763604.1 8 - 9 1460 86
          XM_008765383.1 XP_008763605.1 9 - 10 939 86
          GenBank mRNA BC127500.1 - 9 - 10 1333 7457420 86
          U19181.1 - 9 - 10 1323 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700002740.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rab3ip

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          guanyl-nucleotide exchange factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein targeting to membrane
          protein transport
          protein localization to organelle
          cilium assembly
          protein binding
          Rab guanyl-nucleotide exchange factor activity
          GTPase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81101 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11911 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11911 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11911 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701648721 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700370213 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701507763 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65941 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7593 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88890 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701507763 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700370213 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701648721 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902494 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902493 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902501 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902503 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902496 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902502 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902497 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902500 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902498 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902495 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10902492 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387821_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387821_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387821_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387821_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700021323.rn.1 TC0700002740.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387821_at - -
          Rat Expression Set 230 1387821_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902492 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070783_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21335719 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361957 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62441 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline