Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01519268_m1
          See other BMP8A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bmp8a
          Gene Name:
          bone morphogenetic protein 8a
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 141007462 - 141033511 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01519268_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bmp8a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109432.1 NP_001102902.1 6 - 7 1167 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500003549.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast differentiation
          diet induced thermogenesis
          germ cell development
          spermatogenesis
          positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          BMP signaling pathway
          growth
          regulation of apoptotic process
          regulation of MAPK cascade
          negative regulation of insulin secretion
          cell development
          SMAD protein signal transduction
          regulation of energy homeostasis
          cytokine activity
          transforming growth factor beta receptor binding
          growth factor activity
          BMP receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P898592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46261 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P898592 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P898592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P898592 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P898592 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96800 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12529 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879550 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879552 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879551 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879548 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10879547 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381452_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381452_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381452_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381452_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500026337.rn.1 TC0500003549.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500026334.rn.1 TC0500003549.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500026336.rn.1 TC0500003549.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500026329.rn.1 TC0500003549.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500026330.rn.1 TC0500003549.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500026332.rn.1 TC0500003549.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500026331.rn.1 TC0500003549.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500026335.rn.1 TC0500003549.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1381452_at - -
          Rat Expression Set 230 1381452_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879547 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071246_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22380769 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline