Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01519720_m1
          See other WASF2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wasf2
          Gene Name:
          WAS protein family, member 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 151319382 - 151385051 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01519720_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wasf2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013167.1 NP_001013185.1 5 - 6 731 72
          XM_008764138.1 XP_008762360.1 6 - 7 912 72
          GenBank mRNA BC089207.1 - 5 - 6 731 7135528 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500001615.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Wasf2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-motor actin binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          angiogenesis
          ameboidal-type cell migration
          endocytosis
          positive regulation of lamellipodium assembly
          Rac protein signal transduction
          lamellipodium assembly
          actin cytoskeleton organization
          actin filament-based movement
          megakaryocyte development
          negative regulation of stress fiber assembly
          lamellipodium morphogenesis
          protein complex binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P125312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138352 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P125312 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P125312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P125312 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P349675 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33713 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78571 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880336 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880333 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880334 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880332 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880335 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10880331 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394935_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394935_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394935_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394935_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500011637.rn.1 TC0500001615.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500011645.rn.1 TC0500001615.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500011636.rn.1 TC0500001615.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500011639.rn.1 TC0500001615.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500011646.rn.1 TC0500001615.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500011641.rn.1 TC0500001615.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1394935_at - -
          Rat Expression Set 230 1394935_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880331 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20740862 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1649769 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline