Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01521510_m1
          See other CELSR2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Celsr2
          Gene Name:
          cadherin, EGF LAG seven-pass G-type receptor 2
          Gene Aliases:
          Megf3
          Chromosome Location:
          Chr.2: 211183410 - 211207988 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01521510_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Celsr2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001191110.1 NP_001178039.1 17 - 18 6312 79
          XM_006233192.2 XP_006233254.1 17 - 18 6842 79
          GenBank mRNA AB011529.1 - 17 - 18 3987 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004471.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cadherin

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neuron migration
          cilium movement
          regulation of transcription, DNA-templated
          homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          spermatogenesis
          Wnt signaling pathway
          ventricular system development
          neural plate anterior/posterior regionalization
          regulation of cell-cell adhesion
          regulation of protein localization
          cerebrospinal fluid secretion
          cilium assembly
          dendrite morphogenesis
          G-protein coupled receptor activity
          calcium ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P153926 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16118 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15220 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P285759 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702031474 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23454 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70627 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702031474 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826023 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826034 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826017 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826020 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826025 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826016 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826022 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826015 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826004 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826035 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826030 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826010 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826019 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826024 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826011 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826014 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826009 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826026 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826033 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826032 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826028 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826037 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826008 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826013 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826027 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826012 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826021 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826029 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826036 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10826002 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374910_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374910_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371018_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371018_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371018_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374910_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371018_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374910_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200031064.rn.1 TC0200004471.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374910_at - -
          Rat Expression Set 230 1374910_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371018_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371018_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826002 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA875414_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22104918 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375074 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline