Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01533775_m1
          See other FAM63A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fam63a
          Gene Name:
          family with sequence similarity 63, member A
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 196456956 - 196470133 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01533775_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fam63a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025118.1 NP_001020289.1 5 - 6 1029 112
          XM_006232886.2 XP_006232948.1 8 - 9 2253 112
          XM_008761304.1 XP_008759526.1 9 - 10 2211 112
          GenBank mRNA BC091386.1 - 5 - 6 1029 7321358 112

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001713.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fam63a

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P621628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60315 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P621628 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P621628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P621628 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P621628 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52934 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79209 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817382 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817375 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817374 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817381 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817377 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817379 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817373 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817376 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817378 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817380 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10817370 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388817_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388817_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388817_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388817_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200011510.rn.1 TC0200001713.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200011509.rn.1 TC0200001713.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388817_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388817_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817370 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102672_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21513469 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21656383 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358140 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline