Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01534371_m1
          See other NOTCH2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Notch2
          Gene Name:
          notch 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 200187184 - 200317621 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01534371_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Notch2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024358.1 NP_077334.1 15 - 16 2991 56
          GenBank mRNA M93661.1 - 15 - 16 2991 56

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Notch2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          in utero embryonic development
          cell fate determination
          placenta development
          heart looping
          morphogenesis of an epithelial sheet
          inflammatory response to antigenic stimulus
          pulmonary valve morphogenesis
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          humoral immune response
          cell cycle arrest
          Notch signaling pathway
          determination of left/right symmetry
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          organ morphogenesis
          cell growth
          embryonic limb morphogenesis
          positive regulation of BMP signaling pathway
          wound healing
          tissue regeneration
          defense response to bacterium
          myeloid dendritic cell differentiation
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of osteoclast differentiation
          positive regulation of Ras protein signal transduction
          bone remodeling
          regulation of developmental process
          atrial septum morphogenesis
          placenta blood vessel development
          ciliary body morphogenesis
          left/right axis specification
          interleukin-4 secretion
          receptor activity
          calcium ion binding
          enzyme binding
          NF-kappaB binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P049674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91843 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P049674 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P049674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P049674 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P175009 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19158 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10780 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102095 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20082 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86109 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18349 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16949 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100853 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15801 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60428 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817726 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817725 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817743 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817727 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817739 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817714 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817724 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817742 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817715 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817718 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817741 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817731 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817732 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817730 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817729 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817716 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817713 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817737 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817736 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817728 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817717 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817712 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817721 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817744 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817733 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817735 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817740 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817734 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817720 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817722 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817738 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817723 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10817711 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398362_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387480_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387480_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398362_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398362_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387480_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398362_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387480_at - -
          Rat Expression Set 230 1398362_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398362_at - -
          Rat Expression Set 230 1387480_at - -
          Rat Expression Set 230 1387480_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817711 - -
          Rat Genome U34 Set M93661_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI011448_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235974_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20831080 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360685 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68850 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline