Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01746772_m1
          See other MAPKAPK3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mapkapk3
          Gene Name:
          mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 3
          Gene Aliases:
          MAPKAP-K3, MK-3
          Chromosome Location:
          Chr.8: 116012129 - 116046021 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01746772_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mapkapk3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012127.1 NP_001012127.1 10 - 11 1279 86
          XM_006243776.2 XP_006243838.1 10 - 11 1369 86
          XM_008766531.1 XP_008764753.1 10 - 11 1378 86
          GenBank mRNA BC081974.1 - 10 - 11 1279 7126359 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800003337.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protein Kinase 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mapkapk3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          toll-like receptor signaling pathway
          peptidyl-serine phosphorylation
          response to lipopolysaccharide
          response to cytokine
          macropinocytosis
          protein serine/threonine kinase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P150246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9738 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P150246 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P150246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P150246 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P212887 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81655 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69480 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24927 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920058 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920064 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920062 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920060 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920065 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920061 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920057 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920063 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920059 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10920056 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372546_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372546_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372546_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372546_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026945.rn.1 TC0800003337.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372546_at - -
          Rat Expression Set 230 1372546_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920056 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955477_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI011376_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI229421_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955477_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI229421_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955477_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955477_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI011376_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20776119 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1530406 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376086 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline