Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01756704_m1
          See other ERI1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Eri1
          Gene Name:
          exoribonuclease 1
          Gene Aliases:
          RGD1308378, Thex1
          Chromosome Location:
          Chr.16: 60307148 - 60327237 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01756704_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Eri1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014143.1 NP_001014165.1 6 - 7 927 135
          GenBank mRNA BC089828.1 - 6 - 7 927 7322740 135

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000679.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Eri1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          exoribonuclease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          exonucleolytic trimming to generate mature 3'-end of 5.8S rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA)
          gene silencing by RNA
          rRNA 3'-end processing
          histone mRNA catabolic process
          3'-5'-exoribonuclease activity
          3'-5' exonuclease activity
          rRNA binding
          ribosome binding
          metal ion binding
          histone pre-mRNA stem-loop binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1060513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73215 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1060513 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1060513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1060513 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1060513 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19361 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25949 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788500 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788498 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788507 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788499 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788501 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788502 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788503 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10788497 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392508_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392508_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392508_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392508_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600005262.rn.1 TC1600000679.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1392508_at - -
          Rat Expression Set 230 1392508_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788497 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009687_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline