Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01759487_m1
          See other NAPG GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Napg
          Gene Name:
          N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, gamma
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.18: 58325319 - 58344071 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01759487_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Napg
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107384.1 NP_001100854.1 10 - 11 912 63
          XM_006254829.2 XP_006254891.1 11 - 12 904 63
          GenBank mRNA AY724541.1 - 11 - 12 809 63
          FQ211390.1 - 8 - 9 786 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800000652.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intracellular protein transport
          membrane fusion
          soluble NSF attachment protein activity
          syntaxin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P925867 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P135966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54690 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P135966 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P925867 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P925867 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P135966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P925867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P135966 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1036696 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P925867 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802184 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802180 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802182 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802185 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802186 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802183 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10802158 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374075_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374075_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384255_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384255_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374075_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374075_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384255_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384255_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800004847.rn.1 TC1800000652.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800004846.rn.1 TC1800000652.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800004848.rn.1 TC1800000652.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800004849.rn.1 TC1800000652.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374075_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374075_at - -
          Rat Expression Set 230 1384255_at - -
          Rat Expression Set 230 1384255_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802158 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI011548_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA956372_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI175533_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071751_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21822098 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369424 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline