Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01767420_m1
          See other F11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          F11
          Gene Name:
          coagulation factor XI
          Gene Aliases:
          LRRGT00086
          Chromosome Location:
          Chr.16: 50179458 - 50201644 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01767420_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: F11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001047848.1 NP_001041313.1 4 - 5 379 78
          XM_006253144.2 XP_006253206.1 4 - 5 588 78
          XM_006253145.1 XP_006253207.1 2 - 3 197 78
          GenBank mRNA AY387072.1 - 4 - 5 379 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000597.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Protease Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          blood coagulation
          regulation of blood coagulation
          plasminogen activation
          positive regulation of fibrinolysis
          serine-type endopeptidase activity
          serine-type aminopeptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P400338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19154 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P400338 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P400338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P400338 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P400338 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62891 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10788293 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600004797.rn.1 TC1600000597.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600004804.rn.1 TC1600000597.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600004806.rn.1 TC1600000597.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600004800.rn.1 TC1600000597.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600004807.rn.1 TC1600000597.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788293 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21799430 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363465 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline