Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01769333_m1
          See other PPP2R3C GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ppp2r3c
          Gene Name:
          protein phosphatase 2, regulatory subunit B'', gamma
          Gene Aliases:
          RGD1309207
          Chromosome Location:
          Chr.6: 76056585 - 76079752 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01769333_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ppp2r3c
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014196.1 NP_001014218.1 12 - 13 1282 137
          XM_008764660.1 XP_008762882.1 11 - 12 1168 137
          GenBank mRNA BC079257.1 - 12 - 13 1282 7133341 137

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002473.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ppp2r3c

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule cytoskeleton organization
          B cell homeostasis
          regulation of antimicrobial humoral response
          cortical cytoskeleton organization
          activation of protein kinase activity
          T cell homeostasis
          positive regulation of B cell differentiation
          spleen development
          regulation of B cell activation
          regulation of mitochondrial depolarization
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P164889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54992 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P164889 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P164889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P164889 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P20296 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42433 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27322 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70328 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57714 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890016 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890015 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890010 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890004 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890008 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890009 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890014 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890011 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890013 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890012 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10890003 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378741_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375979_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378741_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375979_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374037_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374037_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378741_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378741_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600017646.rn.1 TC0600002473.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1378741_at - -
          Rat Expression Set 230 1378741_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890003 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA850260_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21569247 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350608 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline