Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02134018_s1
          See other C3AR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          C3ar1
          Gene Name:
          complement component 3a receptor 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 155681767 - 155691114 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02134018_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: C3ar1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_032060.1 NP_114449.1 2 1964 81
          GenBank mRNA U86379.1 - 2 1964 81

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene C3ar1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          complement receptor mediated signaling pathway
          tolerance induction to nonself antigen
          chemotaxis
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          regulation of blood pressure
          positive regulation of vascular endothelial growth factor production
          positive regulation of macrophage chemotaxis
          positive regulation of cell migration
          positive regulation of angiogenesis
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          positive regulation of glomerular mesangial cell proliferation
          positive regulation of neutrophil chemotaxis
          positive regulation of DNA biosynthetic process
          complement component C3a binding
          G-protein coupled receptor activity
          C3a anaphylatoxin receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P166460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42577 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P166460 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P166460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P166460 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12714 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 860 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10865369 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369173_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369173_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369173_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369173_at - -
          Rat Expression Set 230 1369173_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369173_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865369 - -
          Rat Genome U34 Set U86379_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22020834 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365504 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70086 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline