Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03417020_g1
          See other VOM2R73 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vom2r73
          Gene Name:
          vomeronasal 2 receptor, 73
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 1773425 - 1791636 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn03417020_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vom2r73
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001099486.1 NP_001092956.1 3 - 4 1291 85

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P080371 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P080370 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P108787 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080371 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P108787 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080370 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080370 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P108787 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P080371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P080370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P108787 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P274256 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774955 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774953 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774988 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774960 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774976 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774987 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774959 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774954 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774957 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10774948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10774971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10774973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10774985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10774975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10774946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10774951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10774983 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400008995.rn.1 TC1400001230.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400009002.rn.1 TC1400001230.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400008993.rn.1 TC1400001230.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400008994.rn.1 TC1400001230.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400008997.rn.1 TC1400001230.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400008992.rn.1 TC1400001230.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400008996.rn.1 TC1400001230.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400009003.rn.1 TC1400001230.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774951 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline