Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03417048_m1
          See other VOM2R29 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vom2r29
          Gene Name:
          vomeronasal 2 receptor, 29
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 74251167 - 74272053 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn03417048_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vom2r29
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001099496.1 NP_001092966.1 5 - 6 1646 128

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100000884.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P042367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80358 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P042367 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P042367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P042367 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704145 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704144 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704146 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10704143 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100005985.rn.1 TC0100000884.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100005991.rn.1 TC0100000884.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100005984.rn.1 TC0100000884.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100005990.rn.1 TC0100000884.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100005992.rn.1 TC0100000884.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100005993.rn.1 TC0100000884.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704143 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline