Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › C_103024909_10
          See other LARP1B GT Assays ›
          SNP ID:
          rs79115479
          Gene
          LARP1B
          Gene Name
          La ribonucleoprotein domain family member 1B
          Set Membership:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 128121597 - 128121597 on Build GRCh38
          Polymorphism:
          C/T, Transition substitution
          Context Sequence [VIC/FAM]:

          ATGGATGATTAAGACTATTCCAACT[C/T]TAAAAGAGTCTTTAATGTAATCCTT

          Assay ID C_103024909_10
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351379
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details



          Species:

          Human

          dbSNP Submissions:

          NA

          Phenotype:

          Literature Links:

          LARP1B PubMed Links

          Allele Nomenclature:

          Minor Allele Frequency:

          1000Genome Applied Biosystems® HapMap
          Global
          T (0.02)
          (0.98)
          Caucasian - Not Available CEPH (CEU) - Not Available
          EAS
          T (0.00)
          (1.00)
          African American - Not Available YRI (Yoruba) - Not Available
          SAS
          T (0.00)
          (1.00)
          Chinese - Not Available CHB (Han Chinese) - Not Available
          AFR
          T (0.08)
          (0.92)
          Japanese - Not Available JPT (Japanese) - Not Available
          EUR
          T (0.00)
          (1.00)
          AMR
          T (0.00)
          (1.00)
          LARP1B - La ribonucleoprotein domain family member 1B
          Transcript Accession SNP Location SNP Type Observed Codons Observed Amino Acid Protein ID
          NM_001278604.1 Intron NP_001265533.1
          NM_018078.3 Intron NP_060548.2
          NM_032239.3 Intron NP_115615.2
          NM_178043.2 Intron NP_835144.1
          XM_011532057.2 Intron XP_011530359.2
          XM_011532058.2 Intron XP_011530360.2
          XM_011532059.2 Intron XP_011530361.2
          XM_011532060.2 Intron XP_011530362.2
          XM_011532061.2 Intron XP_011530363.1
          XM_011532062.2 Intron XP_011530364.2
          XM_011532063.2 Intron XP_011530365.2
          XM_011532064.2 Intron XP_011530366.2
          XM_011532065.2 Intron XP_011530367.1
          XM_011532067.1 Intron XP_011530369.1
          XM_011532068.1 Intron XP_011530370.1
          XM_011532069.1 Intron XP_011530371.1
          XM_011532070.2 Intron XP_011530372.2
          XM_011532072.2 Intron XP_011530374.2
          XM_011532073.2 Intron XP_011530375.2
          XM_011532075.1 Intron XP_011530377.1
          XM_011532076.2 Intron XP_011530378.1
          XM_011532077.2 Intron XP_011530379.1
          XM_017008338.1 Intron XP_016863827.1
          XM_017008339.1 Intron XP_016863828.1
          XM_017008340.1 Intron XP_016863829.1
          XM_017008341.1 Intron XP_016863830.1
          XM_017008342.1 Intron XP_016863831.1
          XM_017008343.1 Intron XP_016863832.1
          XM_017008344.1 Intron XP_016863833.1
          XM_017008345.1 Intron XP_016863834.1
          XM_017008346.1 Intron XP_016863835.1
          XM_017008347.1 Intron XP_016863836.1
          XM_017008348.1 Intron XP_016863837.1
          XM_017008349.1 Intron XP_016863838.1
          XM_017008350.1 Intron XP_016863839.1
          XM_017008351.1 Intron XP_016863840.1
          XM_017008352.1 Intron XP_016863841.1
          XM_017008353.1 Intron XP_016863842.1

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          protein binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline