Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › C__43776837_10
          See other ADCYAP1 GT Assays ›
          SNP ID:
          rs8086678
          Gene
          ADCYAP1
          Gene Name
          adenylate cyclase activating polypeptide 1
          Set Membership:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.18: 905886 - 905886 on Build GRCh38
          Polymorphism:
          C/T, Transition substitution
          Context Sequence [VIC/FAM]:

          CTCTGGAGCCTGGCCGGGGGTTGAG[C/T]GTGAAGCTCCCTCGGACTTTGCTTT

          Assay ID C__43776837_10
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351379
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details



          Species:

          Human

          dbSNP Submissions:

          NA

          Phenotype:

          MIM: 102980

          Literature Links:

          ADCYAP1 PubMed Links

          Allele Nomenclature:

          Minor Allele Frequency:

          1000Genome Applied Biosystems® HapMap
          Global
          T (0.11)
          (0.89)
          Caucasian - Not Available CEPH (CEU) - Not Available
          EAS
          T (0.19)
          (0.81)
          African American - Not Available YRI (Yoruba) - Not Available
          SAS
          T (0.08)
          (0.92)
          Chinese - Not Available CHB (Han Chinese) - Not Available
          AFR
          T (0.10)
          (0.90)
          Japanese - Not Available JPT (Japanese) - Not Available
          EUR
          T (0.08)
          (0.92)
          AMR
          T (0.11)
          (0.89)
          ADCYAP1 - adenylate cyclase activating polypeptide 1
          Transcript Accession SNP Location SNP Type Observed Codons Observed Amino Acid Protein ID
          NM_001099733.1 Intron NP_001093203.1
          NM_001117.4 Intron NP_001108.2
          XM_005258081.3 Intron XP_005258138.1

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          neuropeptide

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ovarian follicle development
          behavioral fear response
          histamine secretion
          negative regulation of acute inflammatory response to antigenic stimulus
          negative regulation of acute inflammatory response to non-antigenic stimulus
          activation of adenylate cyclase activity
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          neuropeptide signaling pathway
          cell-cell signaling
          female pregnancy
          regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of adenylate cyclase activity involved in G-protein coupled receptor signaling pathway
          negative regulation of muscle cell apoptotic process
          positive regulation of neuron projection development
          sensory perception of pain
          cAMP-mediated signaling
          pituitary gland development
          neuron projection development
          positive regulation of interleukin-6 production
          regulation of protein localization
          negative regulation of GTPase activity
          response to starvation
          negative regulation of potassium ion transport
          positive regulation of GTPase activity
          response to ethanol
          negative regulation of cell cycle
          positive regulation of protein kinase activity
          positive regulation of vasodilation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          ATP metabolic process
          positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          regulation of postsynaptic membrane potential
          positive regulation of growth hormone secretion
          negative regulation of glial cell proliferation
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          regulation of oligodendrocyte progenitor proliferation
          cellular response to glucocorticoid stimulus
          positive regulation of chemokine (C-C motif) ligand 5 production
          positive regulation of somatostatin secretion
          receptor signaling protein activity
          receptor binding
          neuropeptide hormone activity
          protein binding
          pituitary adenylate cyclase activating polypeptide activity
          pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide receptor binding
          peptide hormone receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline