Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 005364_mat
          Assay Name: bta-miR-139
          miRBase Accession Number: MI0000261
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.11: 72615063 - 72615130 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU
          Species: Human, Bovine, Callithrix jacchus, Dasypus novemcinctus, Rabbit, Tupaia chinensis
          Product Type: TaqMan™ MicroRNA Assay
          Assay ID 005364_mat
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4427975
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000117, mir-139

          Mature miRNA Sequence:

          UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU

          Mature miRNA Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-139-5p MIMAT0000250
          Bovine bta-miR-139 MIMAT0003788
          Callithrix jacchus cja-miR-139 MIMAT0039472
          Dasypus novemcinctus dno-miR-139-5p MIMAT0047651
          Rabbit ocu-miR-139-5p MIMAT0048239
          Tupaia chinensis tch-miR-139-5p MIMAT0036540

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-139
          Stem-loop Accession # MI0000261
          Stem-loop Sequence
          GUGUAUUCUACAGUGCACGUGUCUCCAGUGUGGCUCGGAGGCUGGAGACGCGGCCCUGUUGGAGUAAC
          Chromosome Location Chr. 11 - 72615063 - 72615130 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000250
          miRBase ID: hsa-miR-139-5p
          Mature miRNA Sequence: UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU
          Chromosome Location: Chr. 11 - 72615063 - 72615130 [-] on Build GRCh38

          Bovine

          Stem-loop ID bta-mir-139
          Stem-loop Accession # MI0005009
          Stem-loop Sequence
          GUGUACUCUACAGUGCACGUGUCUCCAGUGUGGCUCGGAGGCUGGAGACGCGGCCCUGUUGGAGUAAC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003788
          miRBase ID: bta-miR-139
          Mature miRNA Sequence: UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU
          Chromosome Location: NA

          Callithrix jacchus

          Stem-loop ID cja-mir-139
          Stem-loop Accession # MI0031996
          Stem-loop Sequence
          CUGGCUCAGGUGUAUUCUACAGUGCACGUGUCUCCAGUGUGGCUCGGAGGCUGGAGACGCGGCCCUGUUGGAGUAACAACUGAAGCCGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039472
          miRBase ID: cja-miR-139
          Mature miRNA Sequence: UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-139
          Stem-loop Accession # MI0038988
          Stem-loop Sequence
          UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGUGUGGCUCGGAGGCUGGAGACGCGGCCCUGUUGGAGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047651
          miRBase ID: dno-miR-139-5p
          Mature miRNA Sequence: UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-139
          Stem-loop Accession # MI0039297
          Stem-loop Sequence
          UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGUGUGGCUUGGAGGCUGGAGACGCGGCCCUGUUGGAGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048239
          miRBase ID: ocu-miR-139-5p
          Mature miRNA Sequence: UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU
          Chromosome Location: NA

          Tupaia chinensis

          Stem-loop ID tch-mir-139
          Stem-loop Accession # MI0031199
          Stem-loop Sequence
          UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGUGUGGCUCAGAGGCUGGAGACGCGGCCCUGUCGGAGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036540
          miRBase ID: tch-miR-139-5p
          Mature miRNA Sequence: UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03302845_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM11749
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM11749
          mirVana® miRNA inhibitor : MH11749
          mirVana® miRNA mimic : MC11749
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478312_mir

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline