Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 477987_mir

          Specificity testing was performed using human anti-targets.

          Assay Name: hsa-miR-22-5p
          Stem-loop Accession Number: MI0000078
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.17: 1713903 - 1713987 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Species: Human, Mouse, Rat, Bovine, Chicken, Chrysemys picta, Columba livia, Dasypus novemcinctus, Guinea pig, Ornithorhynchus anatinus, Pig, Pteropus alecto, Rabbit
          Product Type: TaqMan™ Advanced miRNA Assay
          Assay ID 477987_mir
          Size S: 250 rxns
          Availability Inventoried
          Catalog # A25576
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000053, mir-22

          Mature miRNA Sequence:

          AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-22-5p MIMAT0004495
          Mouse mmu-miR-22-5p MIMAT0004629
          Rat rno-miR-22-5p MIMAT0003152
          Bovine bta-miR-22-5p MIMAT0003826
          Chicken gga-miR-22-5p MIMAT0007287
          Chrysemys picta cpi-miR-22-5p MIMAT0037653
          View More Rows
          Columba livia cli-miR-22-5p MIMAT0038438
          Dasypus novemcinctus dno-miR-22-5p MIMAT0047526
          Guinea pig cpo-miR-22-5p MIMAT0046874
          Ornithorhynchus anatinus oan-miR-22-5p MIMAT0006961
          Pig ssc-miR-22-5p MIMAT0015709
          Pteropus alecto pal-miR-22-5p MIMAT0039860
          Rabbit ocu-miR-22-5p MIMAT0048126

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0000078
          Stem-loop Sequence
          GGCUGAGCCGCAGUAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGCCCUCUGCC
          Chromosome Location Chr. 17 - 1713903 - 1713987 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004495
          miRBase ID: hsa-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: Chr. 17 - 1713903 - 1713987 [-] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0000570
          Stem-loop Sequence
          ACCUGGCUGAGCCGCAGUAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGCCCUCUGCCCCUGGC
          Chromosome Location Chr. 11 - 75463716 - 75463810 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004629
          miRBase ID: mmu-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: Chr. 11 - 75463716 - 75463810 [+] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0000851
          Stem-loop Sequence
          ACCUGGCUGAGCCGCAGUAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGCCCUCUGCCACUGGC
          Chromosome Location Chr. 10 - 62299592 - 62299686 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003152
          miRBase ID: rno-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: Chr. 10 - 62299592 - 62299686 [+] on Build Rnor_6.0

          Bovine

          Stem-loop ID bta-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0005041
          Stem-loop Sequence
          GGCUGAGCCGCAGUAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGCCCUCUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003826
          miRBase ID: bta-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Chicken

          Stem-loop ID gga-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0006982
          Stem-loop Sequence
          GCUCCUGGCUGCCCGGCAGCAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUUCUCUAGUAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGAAUGUAGCCACGUUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0007287
          miRBase ID: gga-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Chrysemys picta

          Stem-loop ID cpi-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0029410
          Stem-loop Sequence
          CCGGCUAACUAGCACCAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUACGUCCCUGUCUAGCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGAAUGUAGCCACUCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0037653
          miRBase ID: cpi-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Columba livia

          Stem-loop ID cli-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0029921
          Stem-loop Sequence
          CAGCACCAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUUCUCUAGUAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGAAU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0038438
          miRBase ID: cli-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0038918
          Stem-loop Sequence
          AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047526
          miRBase ID: dno-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0038574
          Stem-loop Sequence
          AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046874
          miRBase ID: cpo-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Ornithorhynchus anatinus

          Stem-loop ID oan-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0006761
          Stem-loop Sequence
          CCCGUGUGCCGGCCCGGGCCUGGCUGAGUCACAGCAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUACGUCCUGUCCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGAACUCAGCCCCUGUCUGCCACGAGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006961
          miRBase ID: oan-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Pig

          Stem-loop ID ssc-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0014770
          Stem-loop Sequence
          GAGCCGCAGUAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGCCCUCUGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0015709
          miRBase ID: ssc-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0032368
          Stem-loop Sequence
          AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039860
          miRBase ID: pal-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0039234
          Stem-loop Sequence
          AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048126
          miRBase ID: ocu-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03302632_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465003_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306829_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM11752
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM11752
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002301
          mirVana® miRNA inhibitor : MH11752
          mirVana® miRNA mimic : MC11752
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno477987_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu482711_mir
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human Serum/Plasma Card
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A and B Cards
          FGMIR : QS TaqmanTM OpenArray Human Advanced miRNA Panel
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human Serum/Plasma 96-well Plate 1
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human B 96-well Plate 3
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A and B 96-well Plates, Standard
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human Serum/Plasma Card
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human B Card
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human B 96-well Plates, Standard
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human Serum/Plasma 96-well Plates, Standard
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human Serum/Plasma 96-well Plate 1
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human B Card
          MIRNA : TaqMan® OpenArray® Human Advanced MicroRNA Panel
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human B 96-well Plate 3
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human Serum/Plasma 96-well Plates, Fast

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline